Learn More
Heinz Herenz Portaobjetos de microscopio celofánizados con campo esmerilado
Código de producto. 30158506
Change view
Click to view available options
Frosted:
1 extremo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Frosted unitSize
30158506 1 extremo paquete de 50
1 options
Código de producto. 30158506 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1041150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Portaobjetos de microscopio, corte ECONÓMICO, campo esmerilado y celofán.
Ofrecemos una gama muy amplia de toboganes, por lo que seguro que encuentras lo que buscas.
  • Dentro de nuestras líneas de productos encontrará correderas cortadas y rectificadas.
  • Los portaobjetos cortados se prefieren para la microscopía de rutina y ofrecen una gran flexibilidad.
  • Los deslizadores de tierra evitan cortes debido a los bordes rectificados.
  • Si desea etiquetar y categorizar sus diapositivas, es mejor elegir diapositivas con bordes mate o un campo de color.
  • También tienes la posibilidad de elegir entre diapositivas con y sin celofán.
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Esterilidad No estéril
Edges Corte
Frosted 1 extremo
Material Vidrio
Precleaned N.º
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Portaobjetos de microscopio
Número de pocillos 0
Color Transparente
Estilo de esquina Liso