Learn More
MP Biomedicals™ Suero fetal bovino Cellmaxx™, origen neozelandés
Código de producto. 17378573 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17378573 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17378573 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092917654
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El suero fetal bovino Cellmaxx™, de origen neozelandés, es el suplemento de crecimiento elegido en el cultivo celular debido a su alto nivel de nutrientes.
  • Este SFB CellMaxx proviene de los pastos prístinos de Nueva Zelanda, donde el ganado es supervisado durante toda su vida y nunca ha tenido EEB ni FA, lo que significa que tiene el menor riesgo viral posible.
  • Se fabrica de acuerdo con los estándares más exigentes para garantizar el rendimiento del producto y la seguridad viral, al tiempo que se mantiene una variabilidad mínima de lote a lote.
  • Cada lote se prueba en líneas de células MBDK, hibridoma, MRC-5 y Vero para acelerar el crecimiento.
  • La ausencia de diez virus se confirma de acuerdo con 9CFR.
Especificaciones
Formulario Líquido
Cantidad 500 mL
Concentración de endotoxinas 5 UI/ml
Concentración de hemoglobina 18 mg/mL
Niveles de IgG 400 mg/L
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.