Learn More
Spectrum Labs™ MEMBRANAS DE IMPLANTE CELLMAX Spectrum
Código de producto. 12883215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 fibras/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12883215 3 fibras/paq. paquete de 2
1 options
Código de producto. 12883215 Proveedor Spectrum Labs™ N.º de proveedor M138615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    130.88€ / paquete de 2
    Ahorro 21.12€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Descripción Membrana de fibra hueca para tecnología de implantes
Para utilizar con (aplicación) Detección de medicamentos e investigación sobre el cáncer
Material Difluoruro de polivinilideno modificado (mPVDF)
Cantidad 3 fibras/paq.
Tiempo de prueba 10 días