Learn More
Invitrogen™ CellMask™ Orange Actin Tracking Stain
Descripción
El colorante de rastreo de actina Invitrogen CellMask Orange marca con fluorescencia la actina polimerizada/filamentosa (F-actina) en células vivas o fijas. Está diseñado para penetrar fácilmente las células vivas, lo que proporciona un etiquetado más uniforme y brillante. El colorante de rastreo de actina CellMask Orange se puede usar para rastrear la F-actina en células vivas durante 24 horas o más. Las células vivas teñidas con el colorante de rastreo de actina CellMask Orange se pueden fijar; también se puede utilizar con células fijas. Asimismo, el colorante se puede usar para el multiplexado con anticuerpos en los protocolos de inmunofluorescencia (IF), inmunocitoquímica (ICC) e inmunohistoquímica (IHC).
Las características del colorante de rastreo de actina CellMask Orange incluyen:
• Tiñe la F-actina en células vivas o fijas para la obtención de imágenes de fluorescencia
• Se puede multiplexar con anticuerpos en experimentos de IF/ICC/IHC
• Fluorescencia máxima: ex 545 nm/em 570 nm; se puede detectar con el filtro TRITC/RFP
Guía de selección para sondas de coloración de citoesqueleto celular
Los colorantes de rastreo de actina CellMask están disponibles en tres colores: verde (n.º de cat. A57246) detectado con un filtro FITC/GFP (ex 503 nm/em 512 nm), naranja (n.º de cat. A57247) detectado con un filtro TRITC/RFP (ex 545 nm/em 570 nm) y rojo (n.º de cat. A57248) detectado con un filtro CY5/rojo oscuro (ex 652 nm/em 669 nm). A continuación, se proporcionan los espectros de excitación y emisión de los tres colorantes.
Los colorantes de rastreo de actina CellMask detectan la F-actina con una estructura de focalización que se asemeja mucho a la jasplaquinolida. No etiquetan la actina globular (G-actina) ni la actina monomérica (M-actina). Los colorantes de rastreo de actina CellMask pasan fácilmente a través de las membranas celulares vivas y se conservan dentro de las células vivas después de la carga. Como se demuestra en las siguientes figuras, la incubación con colorantes de rastreo de actina CellMask no tiene ningún efecto detectable sobre la viabilidad de varias líneas celulares después de 24 horas de incubación.
Los colorantes de rastreo de actina CellMask detectan la F-actina en células o tejido vivos, que se pueden fijar posteriormente. Además, los colorantes de rastreo de actina CellMask se pueden utilizar para detectar F-actina en células o tejido fijados con paraformaldehído (solo criocongelados o recién fijados) y se pueden multiplexar con detección de anticuerpos. Los colorantes de rastreo de actina CellMask también se pueden utilizar en cultivos celulares 3D para la obtención de imágenes en 3D.
Las características del colorante de rastreo de actina CellMask Orange incluyen:
• Tiñe la F-actina en células vivas o fijas para la obtención de imágenes de fluorescencia
• Se puede multiplexar con anticuerpos en experimentos de IF/ICC/IHC
• Fluorescencia máxima: ex 545 nm/em 570 nm; se puede detectar con el filtro TRITC/RFP
Guía de selección para sondas de coloración de citoesqueleto celular
Los colorantes de rastreo de actina CellMask están disponibles en tres colores: verde (n.º de cat. A57246) detectado con un filtro FITC/GFP (ex 503 nm/em 512 nm), naranja (n.º de cat. A57247) detectado con un filtro TRITC/RFP (ex 545 nm/em 570 nm) y rojo (n.º de cat. A57248) detectado con un filtro CY5/rojo oscuro (ex 652 nm/em 669 nm). A continuación, se proporcionan los espectros de excitación y emisión de los tres colorantes.
Los colorantes de rastreo de actina CellMask detectan la F-actina con una estructura de focalización que se asemeja mucho a la jasplaquinolida. No etiquetan la actina globular (G-actina) ni la actina monomérica (M-actina). Los colorantes de rastreo de actina CellMask pasan fácilmente a través de las membranas celulares vivas y se conservan dentro de las células vivas después de la carga. Como se demuestra en las siguientes figuras, la incubación con colorantes de rastreo de actina CellMask no tiene ningún efecto detectable sobre la viabilidad de varias líneas celulares después de 24 horas de incubación.
Los colorantes de rastreo de actina CellMask detectan la F-actina en células o tejido vivos, que se pueden fijar posteriormente. Además, los colorantes de rastreo de actina CellMask se pueden utilizar para detectar F-actina en células o tejido fijados con paraformaldehído (solo criocongelados o recién fijados) y se pueden multiplexar con detección de anticuerpos. Los colorantes de rastreo de actina CellMask también se pueden utilizar en cultivos celulares 3D para la obtención de imágenes en 3D.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 5 viales con suficiente reactivo para teñir 600 portaobjetos, cuando se utilizan 500 µl de solución de tinción 1X por portaobjetos. • Añada 60 µl/vial de DMSO anhidro para crear una solución madre de 1000X (1 mM) • Disuelva la solución madre 1:1000 en solución de adquisición de imágenes celulares para hacer una solución de tinción de 1X (1 µM) Almacenar a temperatura ambiente. Se puede almacenar a –20 °C sin ciclos de congelación/descongelación. Cuando se almacenan según las instrucciones, estos reactivos son efectivos durante un mínimo de 6 meses después de su recepción. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 570 nm |
| Tipo de colorante | TRITC/RFP |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, analizador de alto contenido |
| Cantidad | Ensayos de 5 x 60 |
| Método de detección | Microscopía de fluorescencia |
| Descripción | Tinción de seguimiento de actina CellMask™ Orange |
| Emisión | 545 nm |
| Línea de productos | CellMask |
| Mostrar más |