Learn More
Invitrogen™ CellMask™ Orange Actin Tracking Stain
Description
Tinción y seguimiento de F-actina intracelular con tinción de seguimiento de actina CellMask Orange en células vivas o fijas en protocolos de inmunofluorescencia (IF), inmunocitoquímica (ICC) e inmunohistoquímica (IHC), y en cultivo celular 3D. La tinción de seguimiento de actina CellMask Orange marca fluorescentemente la actina polimerizada/filamentosa (F-actina) en células vivas o fijas porque está diseñada para penetrar fácilmente en las células vivas, lo que da como resultado un marcado brillante y uniforme. El colorante de rastreo de actina CellMask Orange se puede usar para rastrear la F-actina en células vivas durante 24 horas o más. Las células vivas teñidas con la tinción de seguimiento de actina CellMask Orange se pueden fijar; la tinción también se puede utilizar en células ya fijas. La tinción de seguimiento de actina CellMask Orange se puede multiplexar con anticuerpos en protocolos de IF, ICC e IHC, y también se puede utilizar en cultivos celulares 3D para la adquisición de imágenes 3D.
Las características de la tinción de seguimiento de actina CellMask Orange incluyen lo siguiente:
• Tiñe la F-actina en células vivas o fijas para experimentos de obtención de imágenes monocapa 2D de fluorescencia o 3D
• Se puede multiplexar con anticuerpos en experimentos de IF/ICC/IHC
• Fluorescencia máxima (excitación/emisión): 545/570 nm; se puede detectar con el filtro TRITC/RFP
Las tinciones de seguimiento de actina CellMask están disponibles en tres colores: verde (n.º de cat. A57243, A57246) detectado con un filtro FITC/GFP (ex 503 nm/em 512 nm), naranja (n.º de cat. A57244, A57247) detectado con un filtro TRITC/RFP (ex 545 nm/em 570 nm) y rojo oscuro (n.º de cat. A57245, A57248) detectado con un filtro CY5/Deep Red (ex 652 nm/em 669 nm).
Las tinciones de seguimiento de actina CellMask detectan F-actina en células fijas o tejidos vivos con una estructura de dirección que se parece mucho a jasplakinolide. No etiquetan la actina globular (G-actina) ni la actina monomérica (M-actina). Las tinciones de seguimiento de actina CellMask penetran fácilmente en las membranas celulares vivas y se conservan dentro de las células vivas después de la carga. Como se demuestra en las siguientes figuras, la incubación con tinciones de seguimiento de actina CellMask no tiene ningún efecto detectable sobre la viabilidad de varias líneas celulares después de 24 horas de incubación. Además, los colorantes de rastreo de actina CellMask se pueden utilizar para detectar F-actina en células o tejido fijados con paraformaldehído (solo criocongelados o recién fijados) y se pueden multiplexar con detección de anticuerpos.
Las características de la tinción de seguimiento de actina CellMask Orange incluyen lo siguiente:
• Tiñe la F-actina en células vivas o fijas para experimentos de obtención de imágenes monocapa 2D de fluorescencia o 3D
• Se puede multiplexar con anticuerpos en experimentos de IF/ICC/IHC
• Fluorescencia máxima (excitación/emisión): 545/570 nm; se puede detectar con el filtro TRITC/RFP
Las tinciones de seguimiento de actina CellMask están disponibles en tres colores: verde (n.º de cat. A57243, A57246) detectado con un filtro FITC/GFP (ex 503 nm/em 512 nm), naranja (n.º de cat. A57244, A57247) detectado con un filtro TRITC/RFP (ex 545 nm/em 570 nm) y rojo oscuro (n.º de cat. A57245, A57248) detectado con un filtro CY5/Deep Red (ex 652 nm/em 669 nm).
Las tinciones de seguimiento de actina CellMask detectan F-actina en células fijas o tejidos vivos con una estructura de dirección que se parece mucho a jasplakinolide. No etiquetan la actina globular (G-actina) ni la actina monomérica (M-actina). Las tinciones de seguimiento de actina CellMask penetran fácilmente en las membranas celulares vivas y se conservan dentro de las células vivas después de la carga. Como se demuestra en las siguientes figuras, la incubación con tinciones de seguimiento de actina CellMask no tiene ningún efecto detectable sobre la viabilidad de varias líneas celulares después de 24 horas de incubación. Además, los colorantes de rastreo de actina CellMask se pueden utilizar para detectar F-actina en células o tejido fijados con paraformaldehído (solo criocongelados o recién fijados) y se pueden multiplexar con detección de anticuerpos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Spécification
Specifications
| Color | Naranja |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial con suficiente reactivo para teñir 120 portaobjetos, cuando se utilizan 500 μl de solución de tinción 1X por portaobjetos. • Añada 60 μl/vial de DMSO anhidro para crear una solución madre de 1000X (1 mM) • Disuelva la solución madre 1:1000 en solución de adquisición de imágenes celulares para hacer una solución de tinción de 1X (1 μM) Almacenar a temperatura ambiente. Se puede almacenar a –20 °C sin ciclos de congelación/descongelación. Cuando se almacenan según las instrucciones, estos reactivos son efectivos durante un mínimo de 6 meses después de su recepción. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 570 nm |
| Tipo de colorante | TRITC/RFP |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, analizador de alto contenido |
| Cantidad | Ensayos de 1 x 60 |
| Método de detección | Microscopía de fluorescencia |
| Descripción | Tinción de seguimiento de actina CellMask™ Orange |
| Emisión | 545 nm |
| Línea de productos | CellMask |
| Show More |