Learn More
Invitrogen™ Tinción de seguimiento de actina CellMask™ Deep Red
Código de producto. 17173269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Ensayos de 1 x 60
Ensayos de 5 x 60
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17173269 Ensayos de 1 x 60 paquete de 60
17103279 Ensayos de 5 x 60 paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17173269 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A57245
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tinción y seguimiento de F-actina intracelular con tinción de seguimiento de actina CellMask Deep Red en células vivas o fijas ICC, IHC y cultivo celular 3D. La tinción penetra fácilmente en las membranas de las células vivas, se retiene dentro de las células después de la carga y no muestra efectos detectables sobre la viabilidad después de 24 horas de incubación.
Stain and track intracellular F-actin with CellMask Deep Red Actin Tracking Stain in live or fixed cells in immunofluorescence (IF), immunocytochemistry (ICC), and immunohistochemistry (IHC) protocols, and in 3D cell culture. The CellMask Deep Red Actin Tracking Stain fluorescently labels polymerized/filamentous actin (F-actin) in live or fixed cells because it is designed to readily permeate live cells, resulting in bright and uniform labeling. CellMask Deep Red Actin Tracking Stain can be used to track F-actin in live cells for 24 hours or more. Live cells stained with CellMask Deep Red Actin Tracking Stain can be fixed; the stain can also be used on already fixed cells. Cell Mask Deep Red Actin Tracking Stain can be multiplexed with antibodies in IF, ICC, and IHC protocols, and can also be used in 3D cell culture for 3D imaging.
Tinción y seguimiento de F-actina intracelular con tinción de seguimiento de actina CellMask Deep Red en células vivas o fijas en protocolos de inmunofluorescencia (IF), inmunocitoquímica (ICC) e inmunohistoquímica (IHC), y en cultivo celular 3D. La tinción de seguimiento de actina CellMask Deep Red marca fluorescentemente la actina polimerizada/filamentosa (F-actina) en células vivas o fijas porque está diseñada para penetrar fácilmente en las células vivas, lo que da como resultado un marcado brillante y uniforme. El colorante de rastreo de actina CellMask rojo oscuro se puede usar para rastrear la F-actina en células vivas durante 24 horas o más. Las células vivas teñidas con la tinción de seguimiento de actina CellMask Deep Red se pueden fijar; la tinción también se puede utilizar en células ya fijas. La tinción de seguimiento de actina CellMask Deep Red se puede multiplexar con anticuerpos en protocolos de IF, ICC e IHC, y también se puede utilizar en cultivos celulares 3D para la adquisición de imágenes 3D.
Las características de la tinción de seguimiento de actina CellMask Deep Red incluyen lo siguiente:
• Tiñe la F-actina en células vivas o fijas para experimentos de obtención de imágenes monocapa 2D de fluorescencia o 3D
• Se puede multiplexar con anticuerpos en experimentos de IF/ICC/IHC
• Fluorescencia máxima (excitación/emisión): 652/669 nm; se puede detectar con el filtro CY5/Deep Red
Las tinciones de seguimiento de actina CellMask están disponibles en tres colores: verde (n.º de cat. A57243, A57246) detectado con un filtro FITC/GFP (ex 503 nm/em 512 nm), naranja (n.º de cat. A57244, A57247) detectado con un filtro TRITC/RFP (ex 545 nm/em 570 nm) y rojo oscuro (n.º de cat. A57245, A57248) detectado con un filtro CY5/Deep Red (ex 652 nm/em 669 nm).
Las tinciones de seguimiento de actina CellMask detectan F-actina en células fijas o tejidos vivos con una estructura de dirección que se parece mucho a jasplakinolide. No etiquetan la actina globular (G-actina) ni la actina monomérica (M-actina). Las tinciones de seguimiento de actina CellMask penetran fácilmente en las membranas celulares vivas y se conservan dentro de las células vivas después de la carga. Como se demuestra en las siguientes figuras, la incubación con tinciones de seguimiento de actina CellMask no tiene ningún efecto detectable sobre la viabilidad de varias líneas celulares después de 24 horas de incubación. Además, los colorantes de rastreo de actina CellMask se pueden utilizar para detectar F-actina en células o tejido fijados con paraformaldehído (solo criocongelados o recién fijados) y se pueden multiplexar con detección de anticuerpos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Deep Red
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial con suficiente reactivo para teñir 120 portaobjetos, cuando se utilizan 500 μl de solución de tinción 1X por portaobjetos.
• Añada 60 μl/vial de DMSO anhidro para crear una solución madre de 1000X (1 mM)
• Disuelva la solución madre 1:1000 en solución de adquisición de imágenes celulares para hacer una solución de tinción de 1X (1 μM)
Almacenar a temperatura ambiente. Se puede almacenar a –20 °C sin ciclos de congelación/descongelación. Cuando se almacenan según las instrucciones, estos reactivos son efectivos durante un mínimo de 6 meses después de su recepción.
Intervalo de longitud de onda de excitación 652 nm
Tipo de colorante Rojo (633–647 nm)
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, analizador de alto contenido
Cantidad Ensayos de 1 x 60
Método de detección Microscopía de fluorescencia
Descripción Tinción de seguimiento de actina CellMask™ Deep Red
Emisión 669 nm
Línea de productos CellMask
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo F-Actina
Tipo de etiqueta Colorante fluorescente
Tipo de producto Actina
Sub Cellular Localization Actina, citoesqueleto, Cytoskeleton