Learn More
Invitrogen™ Paquete variado de tinciones de seguimiento de actina CellMask™
Descripción
Stain and track intracellular filamentous actin (F-actin) with the CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack in live or fixed cells in immunofluorescence (IF), immunocytochemistry (ICC), and immunohistochemistry (IHC) protocols, and in 3D cell culture. The CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack contains one vial each of CellMask Green, Orange, and Deep Red Actin Tracking Stains, for fluorescent labeling of polymerized/F-actin in live or fixed cells. Because the stains are designed to readily permeate live cells, they produce bright and uniform labeling results. The CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack can be used to track F-actin in live cells for 24 hours or more. Live cells stained with the kit's tracking stains can be fixed; alternately, the stains can be used on already fixed cells. The Cell Mask Actin Tracking Stain Variety Pack can be multiplexed with antibodies in IF, ICC, and IHC protocols, and can also be used in 3D cell culture for 3D imaging.
Las características de las tinciones de rastreo de actina de Cell Mask incluyen:
• La tinción F-actina en células vivas o fijas para la adquisición de imágenes de fluorescencia
• Se puede multiplexar con anticuerpos en experimentos IF/ICC/IHC
Guía de selección para sondas de tinción del citoesqueleto celular
Las tres tinciones de rastreo de actina CellMask etiquetan la actina con diferentes colores: verde (n.º de cat. A57246) detectado con un filtro FITC/GFP (ex 503 nm/em 512 nm), naranja (n.º de cat. A57247) detectado con un filtro TRITC/RFP (ex 545 nm/em 570 nm) y rojo (n.º de cat. A57248) detectado con un filtro CY5/rojo oscuro (ex 652 nm/em 669 nm). A continuación, se proporcionan los espectros de excitación y emisión de los tres colorantes.
Los colorantes de rastreo de actina CellMask detectan la F-actina con una estructura de focalización que se asemeja mucho a la jasplaquinolida. No etiquetan la actina globular (G-actina) ni la actina monomérica (M-actina). Los colorantes de rastreo de actina CellMask pasan fácilmente a través de las membranas celulares vivas y se conservan dentro de las células vivas después de la carga. Como se demuestra en las siguientes figuras, la incubación con colorantes de rastreo de actina CellMask no tiene ningún efecto detectable sobre la viabilidad de varias líneas celulares después de 24 horas de incubación.
Los colorantes de rastreo de actina CellMask detectan la F-actina en células o tejido vivos, que se pueden fijar posteriormente. Además, los colorantes de rastreo de actina CellMask se pueden utilizar para detectar F-actina en células o tejido fijados con paraformaldehído (solo criocongelados o recién fijados) y se pueden multiplexar con detección de anticuerpos. Los colorantes de rastreo de actina CellMask también se pueden utilizar en cultivos celulares 3D para la obtención de imágenes en 3D.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Tinción de seguimiento de actina CellMask Green, 1 vial • Tinción de seguimiento de actina CellMask, 1 vial • Tinción de seguimiento de actina CellMask Deep Red, 1 vial Cada vial contiene suficiente reactivo para teñir 120 portaobjetos, cuando se utilizan 500 μl de solución de tinción por portaobjetos |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, analizador de alto contenido |
| Cantidad | Ensayos de 3 x 60 |
| Método de detección | Microscopía de fluorescencia |
| Descripción | Paquete variado de tinciones de seguimiento de actina CellMask™ |
| Línea de productos | CellMask |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Objetivo | F-Actina |
| Tipo de etiqueta | Colorante fluorescente |
| Tipo de producto | Actina |
| Mostrar más |