Learn More
Thermo Scientific™ Plataforma de análisis de alto contenido CellInsight™ CX7 LZR
Código de producto. 16444480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16444480 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 16444480 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CX7A1110LZR
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La plataforma de análisis de alto contenido Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 LZR es rápida, basada en láser y diseñada para microscopía cuantitativa.
La plataforma de HCA CellInsight CX7 LZR ofrece una forma más útil e integrada de desarrollar y automatizar ensayos de alto contenido mediante una combinación de obtención de imágenes de campo brillante de 5 colores y de fluorescencia de 7 colores en modos confocal o de campo amplio. Con la iluminación láser, la plataforma de HCA CellInsight LZR permite a los investigadores obtener una imagen más rápidamente tanto en el modo de campo amplio como en el modo confocal.
Características:
  • Adquisición de imágenes fluorescentes de 7 canales con iluminación láser
  • Adquisición de imágenes de campo claro de 5 canales
  • Adquisición de imágenes confocales de 7 canales
  • Software y enfoque automático basado en láser para tiempos de barrido uniformes
  • Configurado para aceptar módulos opcionales para la manipulación de placas totalmente automatizada y el control medioambiental integrado de células vivas
Capacidades:
  • Aborda cientos de tipos de ensayos con herramientas de software y hardware flexibles
  • Explore y analice portaobjetos de microscopio o la mayoría de las microplacas de formato estándar SBS
  • Utilice el software HCS Studio para el control de instrumentos y el análisis de datos
  • Consiga la obtención de resultados más rápida con la información de análisis en tiempo real de intelligent acQuisition (iQ)
  • Compatible con reactivos de detección fluorescente Molecular Probes
Hardware y software
  • Luz de excitación láser de alta capacidad
  • Amplias opciones de reactivos con excitación de 7 colores de violeta a IR cercano para el multiplexing de ensayos
  • Enfoque de modo dual utilizando software y métodos de enfoque automático de láser para tratar los tipos de muestra etiquetados y no etiquetados
  • La adquisición de imágenes multimodo permite la adquisición de imágenes de campo amplio, campo claro y confocal en una sola secuencia
  • El software de análisis celular HCS Studio es un paquete de software integrado de control de instrumentos, visualización y análisis para usuarios noveles y avanzados
  • Ampliable con el software de gestión de imágenes y bases de datos Store (no incluido) y el manipulador de microplacas Orbitor RS opcional (no incluido)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos CellInsight
Color Colores variados
Método de detección Fluorescente
Cantidad 1 unidad
Condiciones de envío Temperatura ambiente