Learn More
Invitrogen™ Reactivo CellEvent™ Caspase 3/7 Green Ready Flow™
Código de producto. 15945920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
120 ensayos
Tamaño de la unidad:
120 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15945920 120 ensayos 120 tests
1 options
Código de producto. 15945920 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R37167
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
El reactivo caspasa-3/7 CellEvent™ Green Ready Flow™ permite la detección de citometría de flujo de caspasa-3 y caspasa-7 en células apoptóticas.
El producto incluye dos reactivos: el nuevo reactivo de detección verde CellEvent™ Caspase-3/7 de sustratos fluorogénicos, además de la tinción de células muertas SYTOX™ AADvanced™.
• Estable a temperatura ambiente.
• Formato cómodo y listo para su uso sin necesidad de diluir, pesar o pipetear.
• Fluorescencia verde excepcionalmente brillante al unirse a ácidos nucleicos.
• Tinción rápida de células apoptóticas sin pasos de lavado.
El reactivo de caspasa 3/7 CellEvent Green Ready Flow es un reactivo que penetra en las células y detecta la actividad de la caspasa 3/7 mediante citometría de flujo. Añada 2 gotas del cuentagotas directamente a 1 x 106 células, incube y analice.
El reactivo de caspasa 3/7 CellEvent Green Ready Flow es en un péptido de cuatro aminoácidos (DEVD) conjugado con un colorante de unión de ácidos nucleicos. Durante la apóptosis, las proteínas caspasa-3 y caspasa-7 están activadas y pueden disociar la secuencia de reconocimiento de caspasa 3/7 codificada en el péptido DEVD. La disociación de la secuencia de reconocimiento y el enlace de ADN por el reactivo marca las células apoptóticas con una señal brillante fluorescente que tiene una absorción/emisión máximas de ∼ 502/530 nm. Cuando se utilizan junto con el colorante de células muertas SYTOX AADvanced, las células apoptóticas pueden diferenciarse fácilmente de las vivas y las necróticas.
Debido a que ningún parámetro define la apoptosis en todos los sistemas, se sugiere el uso de una combinación de mediciones diferentes para la detección fiable de la apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 120 ensayos
Formato Frasco cuentagotas
Tipo de producto Reactivo de caspasa 3/7
Contenido y almacenamiento 4 frascos cuentagotas, almacenar a temperatura ambiente
Excitación/emisión 504/523
Color Verde
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Localización subcelular Nucleus
Línea de productos CellEvent™ Ready Flow
Etiqueta o tinte Caspasa 3/7 CellEvent™ de color verde, colorante de células muertas SYTOX AADvanced
Tipo de etiqueta Otras etiquetas o colorantes