Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Detection Reagents
Código de producto. 17897071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
2 viales (1 verde, 1 rojo)
5 viales
Vial de 1 x 100 μl
Vial de 1 x 25 μL
Color:
Rojo
Rojo, verde
Verde
Excitación/emisión:
∼ 590/610, ∼ 502/530
∼502/530
∼590/610
Formato:
Powder
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
314 microgramos
cada uno
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Color Excitación/emisión Formato Tamaño de la unidad
17897071 1 vial Rojo ∼590/610 Powder 314 microgramos
17826521 5 viales Rojo ∼590/610 - paquete de 5
17842944 1 vial Verde ∼502/530 - cada uno
17836521 5 viales Verde ∼502/530 - paquete de 5
17846521 2 viales (1 verde, 1 rojo) Rojo, verde ∼ 590/610, ∼ 502/530 - cada uno
11390952 Vial de 1 x 100 μl Verde ∼502/530 - cada uno
15662714 Vial de 1 x 25 μL Verde ∼502/530 - 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17897071 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C10430
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los reactivos de detección CellEvent Caspase-3/7 son nuevos sustratos fluorogénicos para la detección de apoptosis. Estos sustratos detectan la caspasa-3/7 activada en células vivas que se pueden fijar y multiplexar con flujos de trabajo de detección de anticuerpos.
Los reactivos de detección CellEvent Caspase-3/7 Green y CellEvent Caspase-3/7 Red son nuevos sustratos fluorogénicos para la caspasa-3/7 activada en células vivas que se pueden fijar y multiplexar con flujos de trabajo de detección de anticuerpos, como inmunofluorescencia (IF) e inmunocitoquímica (ICC). La activación de la caspasa-3 es una parte fundamental de la apoptosis, ya que consigue que estos reactivos estén optimizados para el análisis de células apoptóticas. El reactivo de detección CellEvent Caspase-3/7 Red también se puede utilizar para detectar la apoptosis en las células que expresan GFP.
Features of these indicators include:
  • Optimized caspase-3/7 substrate for apoptosis analysis
  • Easy to use—add and read; no cell wash or lysis required
  • Use for time course measurements; easily select the time point of interest up to and beyond 72 hours
  • Compatible with both live cell fluorescence-imaging and formaldehyde-based fixation methods
  • Multiplex enabled—combine with other fluorescent reagents to confirm apoptosis in the same cell or cell population
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent: Absorption/emission maxima of ∼502/530 nm. Detectable with FITC/GFP traditional filter set.
CellEvent™ Caspase-3/7 Red Detection Reagent: Absorption/emission maxima of ∼590/610 nm. Detectable with traditional Texas red filter set.
CellEvent™ Caspase-3/7 Red Detection Reagent and CellEvent™ Caspase-3/7 Green is provided as Dry down powder. Just add 100 μL of PBS to dry down powder to generate 100X Stock solution. Dilute this 100X stock solution 1:100 in complete media and stain cells for 30 to 60 minutes and analyze with fluorescence microscope.
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent is also provided as an already prepared DMSO solution. DMSO solution is 400X stock solution, which is ready to use. Just dilute in growth media 1:400 and stain the cells for 30 to 60 minutes.
To prevent the apoptotic cells from washing away, no wash is needed at the end of staining. Stained cells can be analyzed live or can be fixed with 4% Paraformaldehyde solution such as Image-IT™ Paraformaldehyde 4% in 0.1M Phosphate Buffer pH 7.4, Cat. No. I28800. These fixed cells can be further processed using fixed cell compatible dyes or ICC workflows.
Substrate specifics
CellEvent Caspase-3/7 Detection Reagents are a four-amino acid peptide (DEVD) conjugated to a nucleic acid-binding dye. The DEVD peptide sequence is a cleavage site for caspase-3/7, and the conjugated dye is non-fluorescent until cleaved from the peptide and bound to DNA.
Principles of action
CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent is intrinsically non-fluorescent as the DEVD peptide inhibits the ability of the dye to bind to DNA. However, after activation of caspase-3/7 in apoptotic cells, the DEVD peptide is cleaved, enabling the dye to bind to DNA and produce a bright, fluorogenic response.
Simple three-step protocol
To use CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagent, simply add it to cells, incubate 30 to 60 minutes, and visualize over time. Apoptotic cells with activated caspase-3/7 will have bright green or red nuclei, while cells without activated caspase 3/7 will have minimal fluorescent signal.
Assay versatility allows for live cell detection and fixation
This robust assay enables the examination of caspase-3/7 activation in live cells. Furthermore, since wash steps are not necessary for detection, fragile apoptotic cells typically lost during wash steps are preserved. Importantly, the fluorescent signal from CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagent can survive fixation and permeabilization. This allows for the flexibility to perform end-point assays and probe for other proteins of interest using reporters, dyes, or immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 1 vial
Formato Powder
Excitación/emisión ∼590/610
Color Rojo
Método de detección Fluorescencia
Conjugado Nuclear Dye
Formulario Powder