Learn More
Invitrogen™ Módulo de aceleración de GPU para deconvolución 3D Celleste™, licencia para un solo usuario
Código de producto. 16666484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 tarjeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16666484 1 tarjeta cada uno
1 options
Código de producto. 16666484 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMEP4876
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
The Celleste 3D Deconvolution GPU Acceleration Module, single user license, helps perform 3D deconvolution and analysis in a fraction of the time by utilizing the graphics processing unit (GPU) of your EVOS PC or workstation.
The Celleste 3D Deconvolution GPU Acceleration Module, single user license, helps perform 3D deconvolution and analysis in a fraction of the time by utilizing the graphics processing unit (GPU) of your EVOS PC or workstation. It also helps enable the processing of thousands of voxels at once for faster processing speed, increased performance, and better response times. A network license including one seat is also available (Cat. No. AMEP4919). This module is used in conjunction with the Celleste 6.0 Image Analysis Software (Cat. No. AMEP4942), a full-feature image analysis suite designed for biological applications.
El módulo de aceleración de GPU de deconvolución 3D para licencia de red ayuda a realizar la deconvolución y el análisis en 3D en una fracción de tiempo utilizando la unidad de procesamiento gráfico (GPU) de su PC o estación de trabajo EVOS. También permite procesar miles de vóxeles a la vez para acelerar la velocidad de procesamiento, aumentar el rendimiento y mejorar los tiempos de respuesta. También existe una licencia de red para un solo puesto (n.º cat. AMEP4919). Este módulo se utiliza junto con el software de análisis de imágenes Celleste 6.0 (n.º cat. AMEP4942), un conjunto de análisis de imágenes de características completas diseñado para aplicaciones biológicas.
El análisis de imágenes Celleste 6 con el módulo de aceleración de GPU ofrece estas importantes ventajas:
• El flujo de trabajo basado en iconos orientado por asistente agiliza el análisis de imágenes y elimina las conjeturas
• Las plantillas de análisis preconfiguradas y optimizadas para aplicaciones comunes ayudan a obtener los resultados más relevantes de conjuntos de imágenes
• Amplia gama de formatos de informe para visualizar resultados, crear informes y compartir imágenes y datos
• Módulos opcionales para la deconvolución 2D y 3D, visualización en 3D y análisis 3D disponibles para satisfacer sus necesidades específicas
• Deconvolución acelerada por GPU para aumentar el rendimiento y reducir el tiempo de obtención de resultados
• Borrar imágenes en una fracción del tiempo con procesamiento basado en CPU
Más información sobre la deconvolución
La deconvolución es un proceso basado en algoritmos que se utiliza para restaurar la pérdida sistemática de contraste de imagen (desenfoque), consecuencia de la función de dispersión de punto de imagen (PSF). Los potentes algoritmos de restauración 2D y 3D disponibles en los módulos Celleste permiten desconvolucionar sus imágenes para mejorar el contraste y la calidad, o visualizarlas en Z, a lo largo del tiempo y mediante canal, y luego analizar la imagen resultante utilizando un juego de herramientas ampliado.
El software Celleste 6,0 es una potente solución de análisis de imágenes que ayuda a facilitar el trabajo de investigación de imágenes y a aumentar su productividad, ya que proporciona imágenes y datos precisos de manera eficiente. Junto con las potentes capacidades de adquisición de imágenes de los microscopios EVOS, dispone de las herramientas que facilitan la captura, el procesamiento, la medición, el análisis y el uso compartido de imágenes y datos importantes de forma más eficaz que nunca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Module
Compatibilidad EVOS™ Microscopes
Para utilizar con (equipo) EVOS
Contenido y almacenamiento Tarjeta de módulo de aceleración de GPU para deconvolución 3D Celleste para licencia de red
Cantidad 1 tarjeta
Condiciones de envío Temperatura ambiente