Learn More
Invitrogen™ Módulo de deconvolución 3D Celleste™, licencia de red (incluye una licencia)
Código de producto. 16688977 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16688977 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 16688977 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMEP4916
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El paquete de análisis de imágenes de Celleste 5.0 transforma fácilmente las imágenes en datos cuantitativos en un flujo de trabajo optimizado. El módulo de deconvolución 3D de Celleste para licencia de red ayuda a mejorar drásticamente la resolución y claridad de muestras gruesas como esferoides, cortes de tejido o células en matrices 3D con la deconvolución de las imágenes de las pilas en Z.
El paquete de análisis de imágenes de Celleste 5.0 transforma fácilmente las imágenes en datos cuantitativos en un flujo de trabajo optimizado. El módulo de deconvolución 3D de Celleste para licencia de red ayuda a mejorar drásticamente la resolución y claridad de muestras gruesas como esferoides, cortes de tejido o células en matrices 3D con la deconvolución de las imágenes de las pilas en Z. También ayuda a mejorar la calidad de la imagen para presentaciones, publicaciones o análisis de volumen 3D. Junto con las potentes capacidades de adquisición de imágenes de los microscopios EVOS, el software Celleste 5 le permite capturar, procesar, medir, analizar y compartir imágenes y datos sin problemas. Se requiere una licencia de servidor de red para usarla con este módulo.
La licencia de red del software de análisis de imágenes Celleste 5.0 [1] es un paquete de análisis de imágenes con todas las características diseñado para una variedad de aplicaciones biológicas, desde ajustes y procesamiento de imágenes con mediciones manuales y automáticas en múltiples canales, hasta herramientas de segmentación y clasificación que le ayudan a transformar las imágenes en datos cuantitativos en un flujo de trabajo optimizado y personalizable. La licencia para el servidor en red de análisis de imágenes Celleste 5.0 está diseñada para entornos en los que se desea utilizar varias copias. La licencia de servidor de red viene con una licencia y se pueden añadir licencias adicionales [2] en cualquier momento. Los módulos opcionales para deconvolución, visualización, análisis y procesamiento con tecnología de GPU 2D y 3D le permiten personalizar las capacidades de acuerdo con sus necesidades. El módulo de deconvolución 3D de Celleste para licencia de red ayuda a mejorar drásticamente la resolución y claridad de muestras gruesas como esferoides, cortes de tejido o células en matrices 3D con la deconvolución de las imágenes de las pilas en Z. También ayuda a mejorar la calidad de la imagen para presentaciones, publicaciones o análisis de volumen 3D. Junto con las potentes capacidades de adquisición de imágenes de los microscopios EVOS [3], el software Celleste 5 le permite capturar, procesar, medir, analizar y compartir imágenes y datos sin problemas. Tenga en cuenta que se requiere la licencia de servidor de análisis de imágenes Celleste 5.0 para su uso con cualquiera de los módulos.El software Celleste 5.0 con el módulo de deconvolución 3D de Celleste para la licencia de red le ofrece estas importantes ventajas:• Herramientas de flujo de trabajo optimizadas que facilitan la visualización y edición de imágenes• Potentes funciones de análisis de imágenes para segmentación, clasificación y cuantificación de imágenes individuales o de un lote de imágenes• Opciones de deconvolución ciega y no ciega 3D• Controles PSF avanzados con opciones PSF medidas y teóricas• Un conjunto de herramientas de visualización y pantalla 3D• Mejora drástica de la calidad de imagen Más información sobre los módulos de deconvolución. La deconvolución es un proceso basado en algoritmos que se utiliza para restaurar la pérdida sistemática de contraste de imagen (desenfoque) consecuencia de la función de dispersión de punto de imagen (PSF). Los potentes algoritmos de restauración 2D y 3D disponibles en los módulos Celleste 5 le permiten realizar la deconvolución de sus imágenes para mejorar el contraste y la calidad, o visualizarlas en Z, a lo largo del tiempo y por canal, y a continuación analizar la imagen resultante utilizando un conjunto de herramientas ampliado.[1] Licencia de servidor de red de análisis de imágenes Celleste 5.0 [AMEP4868][2] Licencia para la red de análisis de imágenes Celleste [AMEP4869] Explore toda la línea EVOS de sistemas de imágenes, accesorios y ofertas [3] [www.thermofisher.com/EVOS] Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Celleste
Para utilizar con (equipo) EVOS M5000, EVOSM7000 y otros sistemas de adquisición de imágenes
Cantidad 1 unidad