Learn More
Invitrogen™ Módulo de deconvolución ciega/no ciega 3D de Celleste™ 5.0
Código de producto. 16616484
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
1 Tarjeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
16616484 1 Tarjeta cada uno
1 options
Código de producto. 16616484 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMEP4865
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
El software de análisis de imágenes Celleste™ 5.0 es un conjunto de herramientas de análisis y visualización de imágenes diseñadas para una gama de aplicaciones biológicas, que le permiten transformar sus imágenes en datos cuantitativos en un flujo
Junto con las potentes capacidades de adquisición de imágenes de los microscopios EVOS, el software Celleste™ 5 le permite capturar, procesar, medir, analizar y compartir imágenes y datos sin problemas. Este módulo de deconvolución ciega/no ciega 3D de Celleste™ 5 ayuda a mejorar drásticamente la resolución y claridad de muestras gruesas como esferoides, cortes de tejido o células en matrices 3D con la deconvolución de las imágenes de las pilas en Z. También ayuda a mejorar la calidad de la imagen para la presentación, publicación o análisis de volúmenes 3D.
El software Celleste™ 5.0 con el módulo de deconvolución ciega/no ciega 3D le ofrece estas importantes ventajas:
  • Herramientas de flujo de trabajo optimizadas que facilitan la visualización y la edición de imágenes
  • Potentes funciones de análisis de imágenes para segmentación, clasificación y cuantificación de imágenes individuales o de un lote de imágenes
  • Opciones de deconvolución ciega y no ciega
  • Controles PSF avanzados con opciones PSF medidas y teóricas
  • Un conjunto de herramientas de visualización y pantalla 3D
  • Mejora drástica de la calidad de imagen
Más información sobre los módulos de deconvolución
La deconvolución es un proceso basado en algoritmos que se utiliza para restaurar la pérdida sistemática de contraste de imagen (desenfoque), consecuencia de la función de dispersión de punto de imagen (PSF). Los potentes algoritmos de restauración 2D y 3D disponibles en los módulos Celleste 5 le permiten realizar la deconvolución de sus imágenes para mejorar el contraste y la calidad, o visualizarlas en Z, a lo largo del tiempo y por canal, y a continuación analizar la imagen resultante utilizando un conjunto de herramientas ampliado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Para uso con EVOS
Incluye 1 Tarjeta