Learn More
AcroBiosystems Cellectra Human CD14 nBeads, grado premium (para células)
Código de producto. 31451885 Tienda ACROBiosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 10 9 células
Código de producto. Cantidad
31451885 1 x 10 9 células
1 options
Código de producto. 31451885 Proveedor AcroBiosystems N.º de proveedor MBSS0011×10^9cells
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cellectra Human CD14 nBeads, calidad premium (para células) se expresa a partir de HEK293 humano.
Cellectra Human CD14 nBeads, calidad premium (para células) se expresa a partir de HEK293 humano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Este producto es estable después del almacenamiento a: 2 °C a 8 °C durante 36 meses en estado liofilizado; 2 °C a 8 °C durante 18 meses en condiciones estériles después de la reconstitución. Evite los ciclos repetidos de congelación y descongelación una vez reconstituido.
Tamaño de partículas 50 nm
Formulario Liofilizado
Cantidad 1 x 10 9 células
Para utilizar con (aplicación) Para la selección positiva de monocitos y macrófagos a partir de células mononucleares de sangre periférica humana (PBMC) frescas o congeladas
Especie Humano
Suficiente para 1 x 10 9 células