Learn More
Corning™ CellCube™ CellBIND™ Superficie, poliestireno con tubo de silicona y AseptiQuik™ G, estéril
Tienda Corning ProductosDescripción
- 85.000 cm3² Área de superficie
- CellBIND La superficie permite una mejor adhesión de las células.
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 106;
- Los sistemas de cultivo celular cerrados ayudan a reducir el riesgo de contaminación accidental durante la fabricación y el desarrollo de fármacos.
- Sistemas cerrados premontados y tapones de transferencia asépticos compatibles con muchos recipientes de la línea de cultivo celular de Corning.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0.6 mL |
| Material | Poliestireno, Policarbonato |
| Incluye | 6 in Tubos de silicona y AseptiQuik™ GRAMO |
| Tipo de producto | Sistema de cultivo celular |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del fondo | Plano |
| Área de cultivo | 85.000 cm² |
| Tratamiento de superficie | CellBIND |