Learn More
Corning CellCube 38cm Stand Stainless Steel
Marca:  Corning 3136
CellCube 38cm Stand Stainless Steel
Código de producto. 17891955
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    288.96€ / paquete de 1
    Ahorro 14.04€
    4% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026