Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Placa de cultivo celular recubierta de poli-D-lisina
Descripción
El vaso de cultivo celular recubierto de poli-D-lisina Greiner Bio-One CELLCOAT se utiliza para el cultivo de células transfectadas y líneas celulares fastidiosas, así como en el cultivo celular libre de suero o de suero reducido.
- Fuente: Sintético
- Cultivo de células neuronales, células transfectadas y otras líneas celulares fastidiosas
- Cultivo en medio libre de suero y de suero reducido
- Mejora de la adhesión celular
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 58 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para su uso en procedimientos diagnósticos, a menos que se indique lo contrario