Learn More
Invitrogen™ CellBlox™ Blocking Buffer, 100 Tests
Código de producto. 17263675
Change view
Click to view available options
:
100 pruebas
Código de producto.
17263675 100 pruebas
1 options
Código de producto. 17263675 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B001T03F01
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formulado para bloquear la unión inespecífica de las etiquetas Invitrogen™ NovaFluor™ con las células, lo que puede dar lugar a un mayor etiquetado de fondo.También se recomienda para los colorantes a base de cianina o los colorantes en tándem a base de cianina para bloquear las interacciones no específicas con los monocitos y macrófagos para minimizar el etiquetado de fondo.
  • Formulado para bloquear la unión no específica de las etiquetas Invitrogen™ NovaFluor™ con células que pueden dar lugar a un mayor etiquetado de fondo
  • El tampón de bloqueo CellBlox™ es una solución de bloqueo no basada en anticuerpos ni en proteínas y debe utilizarse cada vez que se use un colorante NovaFluor para etiquetar cualquier tipo de célula a fin de minimizar el etiquetado de fondo
  • Se recomienda para su uso con colorantes a base de cianina o colorantes en tándem a base de cianina para bloquear las interacciones no específicas con los monocitos y macrófagos a fin de minimizar el etiquetado de fondo
  • El uso del tampón de bloqueo CellBlox requiere un cambio mínimo en la mayoría de los protocolos de tinción de citometría de flujo
  • Añada 5 μl de tampón directamente a una suspensión celular que contenga de 103 a 108 células antes de la adición de un anticuerpo, con 100 μl como volumen de tinción final
  • El tampón se puede añadir a una mezcla cocktail de anticuerpos antes de etiquetar las células, añadiendo 5 μl de tampón para cada muestra teñida a etiquetar con la mezcla cocktail de anticuerpos, con 100 μl como volumen de tinción final
  • Utilice siempre el tampón de bloqueo CellBlox con colorantes NovaFluor al etiquetar las células para conseguir una mejor reducción de fondo
  • Compatible con todos los fluoróforos y con las tinciones de células muertas Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable
  • Se puede utilizar con cualquier conjugado de fluoróforo-anticuerpo como solución de bloqueo de monocitos y macrófagos de alto rendimiento
  • El tampón de bloqueo CellBlox es compatible con otros reactivos de bloqueo, como el bloqueo Fc, las proteínas de bloqueo, el tampón de tinción brillante y el tampón de tinción completa superbrillante
  • El tampón no es necesario cuando se etiquetan los gránulos de captura de anticuerpos