Learn More
Corning™ Microplaca con brida baja de fondo plano con tratamiento CellBIND de 384 pocillos CellBIND™
Tienda Corning Productos
Descripción
Adecuadas para ensayos de luminiscencia y fluorescencia que utilicen lectores de microplacas de detección superior e inferior.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,06 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Envase | 20/paq., 100/caja |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 112 μl |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 20 to 80 μl |
| Mostrar más |