Learn More
Corning™ CellBIND™ de 384`pocillos, con tratamiento CellBIND, microplaca de fondo plano
Tienda Corning Productos
Descripción
- Paredes opacas para evitar la diafonía entre pocillos
- El fondo de pocillo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa
- Se puede utilizar para instrumentos de lectura superior e inferior
- Fondos planos con volumen total de 112 μl
- Volúmenes de trabajo recomendados de 20 a 80 μl
- Superficie Corning CellBIND con tratamiento para una fijación celular óptima
- Esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas como apirógenas
- Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | alfanumérico |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 20 to 80 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | CellBIND |
| Mostrar más |