Learn More
TPP™ Espátula celular
Código de producto. 11301794
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
195 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
Código de producto. Longitud del mango (métrico) Tamaño de la unidad
11301794 195 mm paquete de 150
1 options
Código de producto. 11301794 Proveedor TPP™ N.º de proveedor 99010
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
TPP™ La espátula celular se utiliza principalmente con TPP matraces de cultivo de tejidos con tapa o papel de aluminio despegable y con grandes TPP recipientes de cultivo de tejidos.
  • Hoja especialmente formada con bordes afilados
  • Pequeños pomos elevados en el mango
  • Envase blíster sin pelusa
  • Caja de dispensador fácil TPP de usar
Especificaciones
Anchura (métrico) de la hoja 14 mm
Para utilizar con (equipo) TPP Frascos de cultivo de tejidos con tapa cerrable o papel de aluminio despegable y con TPP un recipiente grande de cultivo de tejidos
Longitud del mango (métrico) 195 mm
N.º por caja 150/Cs.
Tipo de producto Espátula celular