Learn More
Invitrogen™ Cell Sorting Set-up Beads (for red lasers)
Descripción
Los gránulos de configuración de clasificación celular Molecular Probes™ son estándares fiables para la configuración y calibración del instrumento clasificador de la citometría de flujo. Los gránulos de configuración de clasificación celular aproximan el tamaño, longitud de onda de emisión e intensidad de varias muestras biológicas y también se pueden utilizar para calibrar un sistema de clasificación celular del citómetro de flujo, incluyendo el origen del láser, la óptica y el caudal del flujo. Los gránulos se optimizan para comprobar los ajustes del clasificador de células, como la eficacia y el retraso de la caída (pérdida de células durante la clasificación).
Consulte información sobre todas las partículas de referencia de tamaño y calibración de citometría de flujo.
Los gránulos de configuración de clasificación celular están disponibles para su uso con láser de luz ultravioleta, azul, verde/amarillo y rojo. Estos gránulos de 6,0μ m para láser rojo son microesferas con tinción fluorescente excitables a 630–640 nm con emisión en el rango de 645–680 nm.
Los gránulos de configuración de clasificación celular proporcionan:
Consistencia en la producción, creación de estándares de referencia idóneos
Fiabilidad a través del rendimiento óptimo del instrumento
Compatibilidad: uso con cualquier instrumento
Etiquetado de gránulos
Gracias a nuestras microesferas estándar de citometría de flujo, los gránulos de configuración de clasificación celular se tiñen internamente, no en la superficie. Por lo tanto, los colorantes están aislados de interacciones ambientales que podrían causar una salida de fluorescencia variable, lo que resulta en una excelente estabilidad de la señal. Estas microesferas de poliestireno fluorescente de 6,0μ m se proporcionan como suspensiones empaquetadas en viales con cuentagotas para una cómoda dispensación y están disponibles en cuatro colores (luz ultravioleta, azul, verde/amarillo) para que coincidan con su láser.
Los tintes utilizados en la fabricación de los gránulos de configuración de clasificación celular se han seleccionado cuidadosamente para proporcionar picos de emisión coincidentes con las células etiquetadas con los tintes fluorescentes comúnmente utilizados. Los perfiles de emisión de estos estándares son intencionalmente más estrechos en comparación con las células etiquetadas con un tinte fluorescente correspondiente. Debido a sus estrechos perfiles de emisión, los gránulos de dos colores fluorescentes diferentes presentan una superposición espectral mínima, y se necesita poca o ninguna compensación de color cuando se configura para experimentos multicolores.
Notas:
Estos gránulos son una alternativa a los gránulos de referencia de citometría de flujo PeakFlow™.
Para una verificación óptima de la alineación láser de un citómetro clasificador celular, consulte nuestra selección de gránulos de alineación de citometría de flujo Alignflow™.
Consulte información sobre todas las partículas de referencia de tamaño y calibración de citometría de flujo.
Los gránulos de configuración de clasificación celular están disponibles para su uso con láser de luz ultravioleta, azul, verde/amarillo y rojo. Estos gránulos de 6,0μ m para láser rojo son microesferas con tinción fluorescente excitables a 630–640 nm con emisión en el rango de 645–680 nm.
Los gránulos de configuración de clasificación celular proporcionan:
Etiquetado de gránulos
Gracias a nuestras microesferas estándar de citometría de flujo, los gránulos de configuración de clasificación celular se tiñen internamente, no en la superficie. Por lo tanto, los colorantes están aislados de interacciones ambientales que podrían causar una salida de fluorescencia variable, lo que resulta en una excelente estabilidad de la señal. Estas microesferas de poliestireno fluorescente de 6,0μ m se proporcionan como suspensiones empaquetadas en viales con cuentagotas para una cómoda dispensación y están disponibles en cuatro colores (luz ultravioleta, azul, verde/amarillo) para que coincidan con su láser.
Los tintes utilizados en la fabricación de los gránulos de configuración de clasificación celular se han seleccionado cuidadosamente para proporcionar picos de emisión coincidentes con las células etiquetadas con los tintes fluorescentes comúnmente utilizados. Los perfiles de emisión de estos estándares son intencionalmente más estrechos en comparación con las células etiquetadas con un tinte fluorescente correspondiente. Debido a sus estrechos perfiles de emisión, los gránulos de dos colores fluorescentes diferentes presentan una superposición espectral mínima, y se necesita poca o ninguna compensación de color cuando se configura para experimentos multicolores.
Notas:
Estos gránulos son una alternativa a los gránulos de referencia de citometría de flujo PeakFlow™.
Para una verificación óptima de la alineación láser de un citómetro clasificador celular, consulte nuestra selección de gránulos de alineación de citometría de flujo Alignflow™.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 6 μm |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 2 viales de gránulos de configuración de clasificación celular (1,5 ml por vial). Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Formato | Suspensión |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Cantidad | 3 mL |
| Método de detección | Fluorescente |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 633/635 |
| Configuración de tinción | Principal |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Tinción |