Learn More
Invitrogen™ Gránulos de configuración de clasificación celular (para láseres azules)
Código de producto. 15292018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15292018 3 mL paquete de 2
1 options
Código de producto. 15292018 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C16508
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Se aproximan al tamaño, la longitud de onda de emisión y la intensidad de muchas muestras biológicas, por lo que se pueden utilizar para calibrar un sistema de clasificación celular de citometría de flujo, incluyendo la fuente láser, la óptica y el caudal de flujo.
  • Estándares fiables para la configuración y calibración de instrumentos de clasificador de citometría de flujo.
  • Optimizado para verificar los ajustes del clasificador de células, como el retraso de la caída y la eficacia (pérdida de células durante la clasificación).
  • Disponible para su uso con láser UV, azul, verde/amarillo y rojo.
  • Para láseres azules
  • Microesferas infusionadas con colorante fluorescente que son excitables a 488 nm con emisión en el intervalo de 515–660 nm.
  • Consistencia en la producción, creación de estándares de referencia idóneos
  • Fiabilidad a través del rendimiento óptimo del instrumento
  • Compatibilidad: utilícelas con cualquier instrumento
  • Teñidas internamente en lugar de en la superficie.
  • Se suministran en forma de suspensiones envasadas en viales cuentagotas para una dispensación cómoda y están disponibles en varios colores (UV, azul, verde/amarillo, rojo) a juego con su láser.
  • Se selecciona para proporcionar picos de emisión coincidentes con células etiquetadas con colorantes fluorescentes de uso común.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 6 μm
Contenido y almacenamiento Contiene 2 viales de gránulos de configuración de clasificación celular (1,5 ml por vial). Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Formato Suspensión
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Cantidad 3 mL
Método de detección Fluorescente
Intervalo de longitud de onda de excitación 488⁄515
Configuración de tinción Principal
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Tinción