Learn More
TPP™ Raspadores de celda giratoria
Código de producto. 11371714
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
240 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
Product Code. Longitud del mango (métrico) Unit Size
11371714 240 mm paquete de 150
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11371714 Supplier TPP™ Supplier No. 99002
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñados con una hoja de filo afilado para recoger muestras de celda limpias y completas. TPP™ Los raspadores de celda giratoria cuentan con una hoja giratoria libre que permite acceder a todas las esquinas.
Para cambiar el ángulo de la hoja: aplica una ligera presión empujando el mango hacia abajo hacia el suelo del recipiente; una ligera rotación del mango hará que la hoja gire en la dirección deseada.
  • Pequeños pomos elevados en el mango para un agarre seguro y sin deslizamiento con guantes de goma
  • Envase blíster sin pelusa
  • Envase blíster de papel/plástico sin pelusa y envuelto en un solo envase
  • Caja dispensadora apilable y conveniente 
Specifications
Anchura (métrico) de la hoja 13 mm
Para utilizar con (equipo) Frascos de cultivo de tejidos, tubos planos, platos
Longitud del mango (métrico) 240 mm
Material Polietileno