Learn More
TPP™ Raspadores de células
Descripción
TPP™ El rascador de celda requiere una ligera presión en el mango con el dedo índice, empujando así el mango hacia abajo hacia el suelo del contenedor.
- Pala giratoria libre
- Acceso total a todas las esquinas
- Diferentes anchos de hoja
- Pequeños pomos elevados en el mango
- Envase blíster sin pelusa
- Caja de dispensador fácil TPP de usar
Especificaciones
Especificaciones
| Anchura de la hoja (imperial) | 0,7874 in |
| Anchura (métrico) de la hoja | 20 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Matraz de cultivo de tejidos T-75 / T-150, plato de cultivo de tejidos 100/150 |
| N.º por caja | 150/Cs. |
| Tipo de producto | Raspador de células |
| Material | Polietileno |