Learn More
TPP™ Raspadores de células
Código de producto. 11301724
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico) de la hoja:
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) de la hoja Tamaño de la unidad
11301724 25 mm paquete de 100
11391714 20 mm paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301724 Proveedor TPP™ N.º de proveedor 99004
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
TPP™ El rascador de celda requiere una ligera presión en el mango con el dedo índice, empujando así el mango hacia abajo hacia el suelo del contenedor.
    Pala giratoria libre
  • Acceso total a todas las esquinas
  • Diferentes anchos de hoja
  • Pequeños pomos elevados en el mango
  • Envase blíster sin pelusa
  • Caja de dispensador fácil TPP de usar
Especificaciones
Anchura (métrico) de la hoja 25 mm
Para utilizar con (equipo) Matraz de cultivo tisular T-300
N.º por caja 100/Cs.
Tipo de producto Raspador de células
Material Polietileno