Learn More
Greiner Bio-One Raspadores de células
Código de producto. 10461961
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
28 cm
40 cm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del mango (métrico) unitSize
10461961 40 cm paquete de 100
10516762 28 cm 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10461961 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 541080
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la eliminación mecánica suave de células adherentes. El diseño de los raspadores de células Greiner Bio-One minimiza la acumulación de células en suspensión en la estructura de la hoja de cuchilla.
  • Estéril
  • Diseño de raspador optimizado para obtener la máxima recolección de células
  • Ángulo de giro de 60 °C
  • Envasado individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud de la hoja (métrico) 1,8 cm
Longitud del mango (métrico) 40 cm
N.º por caja 100/caja
Tipo de producto Raspador de células
Esterilidad Estéril