Learn More
Gibco™ Cell Medium ACF, without glutamine and NaHCO3
Código de producto. 16249951 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16249951 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 16249951 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 670080
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Un medio completo.
Un medio completo libre de material de origen animal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Línea de células CHO
Clasificación Libre de material de origen animal
Formulario Sólido
Tipo de producto Medios de cultivos celulares
Sin aditivos Sin glutamina
Formato Frasco(s)
Cantidad 500 g
Fuente Libre de material de origen animal