Learn More
Lonza™ Optimización de líneas celulares 4D-Nucleofector™ Kit X
Código de producto. 13439309
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
24
96
Tamaño de la unidad:
24 reacciones
96 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
13439309 24 24 reacciones
13409339 96 96 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13439309 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor V4XC1024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00€
    633.06€ / 24 reacciones
    Ahorro 176.94€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4 °C
Vector pmaxGFP™
Para utilizar con (equipo) 4D-Nucleofector™ Unidad X
Incluye Incluye 100 μL de volumen de transfección, 2,22 ml Nucleofector Solución, suplemento de 0,5 μml, vector pmaxGFP de 50 g, 24 nucleocuvettes individuales (100 μl), Conservar a 4 °C, Para uso con 4D-Nucleofector Unidad X
N.º de reacciones 24
Tipo de producto Optimización de líneas celulares 4D-Nucleofector Kit X
Cantidad 1 unidad