Learn More
Lonza™ Optimización de líneas celulares 4D-Nucleofector™ Kit X
Código de producto. 13419319
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
64
Tamaño de la unidad:
64 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
13419319 64 64 reacciones
1 options
Código de producto. 13419319 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor V4XC9064
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4 °C
Vector pmaxGFP™
Eficacia Eficiencia de transfección de hasta el 84%.
Para utilizar con (equipo) 4D-Nucleofector™ Unidad X
Para utilizar con (aplicación) ADN plasmídico y/o ARNi
Incluye Incluye 20 μL de volumen de transfección, 0,675 ml de SE, SF y SG 4D-Nucleofector Solución X, suplemento de 3 x 0,15 ml, vector μpmaxGFP de 50 g, tiras de nucleocuvette de 16 μpocillos de 4 x 20 L
N.º de reacciones 64
Tipo de producto Optimización de líneas celulares 4D-Nucleofector Kit X
Cantidad 1 unidad