Learn More
Lonza™ Línea celular Nucleofector™ Kit V
Descripción
- Incluye:
- Nucleofector Solución V
- Suplemento
- Vector pmax GFP
- Cubetas certificadas
- Cubetas de plástico
- Para usar con Nucleofector Dispositivo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4 °C |
| Vector | pmaxGFP™ |
| Eficacia | Consiga eficiencias de transfección de hasta el 90% con alta viabilidad celular. |
| Para utilizar con (equipo) | Nucleofector™ Dispositivo |
| Para utilizar con (aplicación) | Obtenga hasta un 99% de eficiencia de transfección con dúplex de ARNi incluso en células en suspensión. Expresión en cuestión de horas: desde la transfección hasta el análisis en un día. |
| N.º de reacciones | 25 |
| Tipo de producto | Línea celular Nucleofector Kit V |