Learn More
Biochrom Portaceldas de microvolumen
Código de producto. 11300392
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Soporte de celda
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
11300392 Soporte de celda cada uno
1 options
Código de producto. 11300392 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80210609
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El soporte de celdas de microvolumen se utiliza con 50 μCubetas L. Accesorio para el Ultrospec Espectrofotómetro 7500 y 2100 Pro.
  • Portaceldas de microvolumen
  • Para el Ultrospec Espectrofotómetro 2100 Pro
  • Usar con 50 μCubeta L (80-2076-38)
Especificaciones
Compatibilidad Ultrospec Modelos 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 y 6300
Descripción Soporte de celda
Tipo Soporte de celda
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Ultrospec Modelos 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 y 6300
Forma Redondo