Learn More
R&DSystems™ Cell Freezing Medium - II
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
| Cantidad | 50 mL |
| Grado de pureza o calidad | 0.2 μm filtered |
| Contenido y almacenamiento | -5 to -20 °C, protected from light |