Learn More
TPP™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 96 pocillos
Código de producto. 11391704
Change view
Click to view available options
Área de cultivo:
1,86 cm cuadrados
3,46 cm cuadrados
9,026 cm<>2>
9,02 cm cuadrados
Capacidad (métrico):
3,18 mL
5,96 mL
15,53 mL
Número de pocillos:
6
12
24
Cantidad:
1/bolsa
162/Paq.
4/bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 126
paquete de 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de cultivo Capacidad (métrico) Número de pocillos Cantidad unitSize
11391704 1,86 cm cuadrados 3,18 mL 24 1/bolsa paquete de 126
11371704 9,026 cm<>2> 15,53 mL 6 1/bolsa paquete de 126
11381704 3,46 cm cuadrados 5,96 mL 12 1/bolsa paquete de 126
11391764 9,02 cm cuadrados 15,53 mL 6 162/Paq. paquete de 72
11301774 3,46 cm cuadrados 5,96 mL 12 4/bolsa paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11391704 Proveedor TPP™ N.º de proveedor 92024
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Cell Culture Microplates feature opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion.
  • Air-venting system in lid guarantees controlled gas exchange with low evaporation; vents in plate base prevent condensation and provide consistent air-flow between stacked plates 
  • Sloped edge allows placement of the lid in one position only;  yellow marking area on lid and plate ensure correct lid orientation
  • Ridged grip area ensures a secure grasp and prevents accidental lifting of lid
  • Easy to see black alpha-numerical labelling between the wells for easy orientation during microscopy
  • Growth area on spherical zone only; absolutely flat growth surface
  • Plate sizes (6, 12, 24, 48 and 96-well) stack securely together
  • Manufactured meeting the standards ANSI/SLAS 1-2004 through ANSI/SLAS 4-2004
  • White base colour is embossed firmly on the test plate eliminating loss of identification through detachment
  • 2 well geometries available: F-base and U-base
Especificaciones
matriz, red, conjunto 4 x 6
Color del tapón Clear
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 3,18 mL
Color Clear
Área de cultivo 1,86 cm cuadrados
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo de tejidos
Tipo Microplaca de Cultivo Celular
Número de pocillos 24
Incluye Lid
Cantidad 1/bolsa
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 128 x 86 x 22 mm
Longitud (métrico) 128 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Altura (métrico) 22 mm