Learn More
Witeg™ Matraces de cultivo celular de triple batalla
Product Code. 10162051
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico)
10162051 500 mL
10508041 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10162051 Supplier Witeg™ Supplier No. 5 507 106
This item is not returnable. View return policy
Witeg™ Los matraces de cultivo celular de triple capa están construidos con un cuello recto para tapas de metal.
  • Triple batalla
  • Cuello recto para tapones metálicos
  • Forma Erlenmeyer
Specifications
Material del cierre Metálica
Diámetro exterior del cuello (métrico) 38 mm
Capacidad (métrico) 500 mL
Altura (métrico) 183 mm
Estilo de cuello Recto
Forma Triplemente desconcertado, Erlenmeyer
Diámetro exterior (métrico) 105 mm