Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Replacement Cell Culturing Flask
Código de producto. 12937286
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12937286 250 mL cada uno
12927286 125 mL cada uno
11709302 500 mL cada uno
12947286 1000 mL cada uno
4 options
Código de producto. 12937286
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 2183735
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Enhance the life of your BS-200 series cell culture stirring systems with this Replacement Cell Culturing Flask.
La suave acción de agitación ayuda a la fijación y favorece el crecimiento celular. El control de aceleración electrónico de arranque suave evita las turbulencias y, por lo tanto, minimiza el daño celular. La agitación a intervalos con tiempos variables de «activación/desactivación» mejora la velocidad de unión celular, mientras que la agitación continua se puede controlar hasta 80 rpm. Todas las unidades se pueden utilizar en una estufa microbiológica o en una sala caliente. Los recipientes de cultivo están fabricados con vidrio de borosilicato siliconado para minimizar la fijación celular a los recipientes. Suministro eléctrico de 230 V, 50 Hz, 2 W. Diseñado para el cultivo de células en gránulos de microportador. Este sistema también se puede utilizar para técnicas de cultivo celular en suspensión.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Agitadores biológicos de vidrio sin tapones de cierre, sellos o varillas de agitación
Forma del fondo Plano