Learn More
MP Biomedicals™ Medio de crioconservación celular con 10 % de DMSO
Código de producto. 16389855 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16389855 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 16389855 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092780248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    252.00€ / 50 ml
    Ahorro 13.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Solución de crioconservación equilibrada, sin proteínas, lista para usar con 10 % de DMSO USP (CryoPres™).
  • El medio de crioconservación celular con 10% de DMSO es una solución de crioconservación equilibrada, libre de proteínas y lista para usar con 10 % de DMSO USP (Cryopres™)
  • No requiere ninguna dilución ni procesamiento adicional y se puede utilizar para células cultivadas en medio sin suero o con medio que contenga suero.
Especificaciones
Formulario Líquido
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Crioconservación
Cantidad 50 mL
Contenido y almacenamiento Se almacena de 2 a 8 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cell Cryopreservation Medium with 10% DMSO
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl Sulfoxide