Learn More
Biochrom Cambiador de celdas de ocho posiciones de repuesto
Descripción
- Cambiador de celdas para celdas con una longitud de trayectoria de 8 x 10 mm
- Compatible con Ultrospec Modelos 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 y 6300
Especificaciones
Especificaciones
| Compatibilidad | Ultrospec Modelos 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 y 6300 |
| Descripción | Carrusel cambiador de 8 celdas |
| Tipo | Carrusel de 8 posiciones |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (equipo) | Ultrospec Modelos 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 y 6300 |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Forma | Redondo |