Learn More
Celite™, para análisis, calidad analítica de alta pureza, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295890 25 g Frasco de vidrio 25 g
10652023 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173460250
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 61790-53-2 | O2Si | 60.083 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61790-53-2
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.083
Número MDL MFCD00011232
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Infusorial earth, Diatomite, Diatomaceous earth
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celite™
Forma física Polvo
Densidad <0.25 g/mL (centrifuged wet density)
Color Gris-rosa a blanco
Cantidad 25 g
pH 5 to 8 (25°C, 10% aq. suspension)
Pérdida por secado 0.5% max.
Pérdida por ignición 2% max.
Envase Frasco de vidrio
Permeabilidad 0.15 to 0.30 DARCY
Dióxido de silicio 98.7%
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Grado Analítica