Learn More
Celite™ 577 Fine, Solstice
Código de producto. 15642130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15642130 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15642130 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 221421KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    79.97€ / 1 Kg
    Ahorro 7.03€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Medio filtrante, calcinado
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Diatomaceous Earth, Calcined
Nombre de nota Calcinado
Color Blanco
Cantidad 1 kg
CAS 91053-39-3
Envase Tambor con revestimiento interno
Fórmula molecular O2Si
Número MDL MFCD00132803
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC dioxosilano
Peso molecular (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563