Learn More
Celite™ 560, calcinado con fundente, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15622150 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15622150 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15622150 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 221531KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Medio filtrante, tratado con carbonato de sodio, calcinado con fundente
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diatomaceous Earth, Flux-Calcined
Nombre de nota Treated with sodium carbonate flux calcined filter aid
Cantidad 1 kg
CAS 68855-54-9
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular CNa2O3
Número MDL MFCD00132803
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 105.988
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377