Learn More
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10461153 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10461153 500 g Frasco de plástico 500 GR
10316691 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
11964061 10 kg Tambor de fibra 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10461153 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349675000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.90€
    41.65€ / 500 g
    Ahorro 8.25€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 68855-54-9 | CNa2O3 | 105.988 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68855-54-9
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.988
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Calcinated diatomaceous earth, Diatomite
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nombre IUPAC disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celite™ 545
Forma física Polvo
Densidad 336 g/L (typically)
Color Blanco
Cantidad 500 g
pH 10.0 (10% aq. soln., typically)
Pérdida por ignición 0.2% (600°C) (typically)
Tamaño de partículas 38.9 Micron
Envase Frasco de plástico
Permeabilidad 4.20 Darcies (typically)
Dióxido de silicio 91.5%
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08