Learn More
Velp Scientifica™ Celite™ 545
Código de producto. 15389564 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15389564 1 kg cada uno
1 options
Código de producto. 15389564 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000097
 Artículo restringido
En stock
Velp Scientifica™ Celite™ 545 para su uso con la unidad de hidrólisis HU 6.
  • Para utilizar con la unidad de hidrólisis HU 6
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de hidrólisis HU6
Tipo de producto Celite 545
Capacidad (métrico) 1 kg
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 1 kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • celite 545
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: diatomaceous earth (calcined), christobalit, quartz