Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Acclaim™ Polar Advantage
Código de producto. 11392023 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Tamaño de la unidad
11392023 100 mm 3 mm 2,2 μm cada uno
11331803 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11341803 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
11351803 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
12863323 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
11342073 250 mm 2,1 mm 2,2 μm cada uno
11371993 30 mm 3 mm 2,2 μm cada uno
11361993 150 mm 2,1 mm 2,2 μm cada uno
11351993 100 mm 2,1 mm 2,2 μm cada uno
11341993 50 mm 2,1 mm 2,2 μm cada uno
11381973 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 2
11351933 250 mm 3 mm 3 μm cada uno
11331923 10 mm 4,6 mm 5 μm paquete de 2
11361733 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 2
11391903 50 mm 3 mm 3 μm cada uno
11301893 75 mm 3 mm 3 μm cada uno
11361863 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
11351813 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11321803 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 PCS
11311803 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
11301803 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11392023 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 072627
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Se utiliza para la separación de fase reversa de compuestos básicos o farmacéuticos mediante fases móviles altamente acuosas.
Resuelva una amplia variedad de analitos polares y no polares con las columnas Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage (PA). Estas columnas de fase reversa integradas en sulfonamida proporcionan una selectividad única y una excelente forma de pico para analitos ácidos, básicos y neutros. Además, poseen una superficie suavemente hidrófila, que se mantiene en contacto con fases móviles solo acuosas, lo que hace desaparecer los problemas de deshumedecimiento comunes de las columnas de fase reversa convencionales C18. Utilice columnas Acclaim PA para separaciones eficaces de ácido nucleico y compuestos farmacéuticos o bases mediante fases móviles altamente acuosas.
Selectividad única para la separación de analitos polares y no polares
  • Baja actividad de silanol para lograr una excelente forma de pico con compuestos básicos
  • Alta selectividad para moléculas hidrófobas aromáticas
  • Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2 y 8
  • Disponible en tamaños de partícula de 2,2, 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 Å
  • También disponibles en formato de RSLC de 2,2 µm para realizar separaciones rápidas y fiables
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
  • Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes.
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con LC/MS y RSLC
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 700 bar
Tamaño de partículas 2,2 μm
pH 2 to 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L60
Fase estacionaria Polar integrado
Material de embalaje Silica, Spherical Fully Porous Ultrapure
Carga de carbono 17%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Vis mere Vis mindre
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.