Learn More
Celite™ 209, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15640800 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15640800 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15640800 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 055541KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Filter aid, natural, untreated
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celite™ 209
Color Gris
Cantidad 1 kg
CAS 61790-53-2
Envase Poly Bottle
Fórmula molecular O2Si
Número MDL MFCD00132803
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC dioxosilano
Peso molecular (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563