Learn More
Clorhidrato de celiprolol EP Impureza F, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de celiprolol EP Impureza F
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea |
| CAS | 79881-89-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H18 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Celiprolol Hydrochloride Imp. F (EP), Celiprolol Imp. F (EP), 3-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea, Celiprolol Hydrochloride Impurity F, Celiprolol Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O3/c1-4-15(5-2)13(18)14-10-6-7-12(17)11(8-10)9(3)16/h6-8,17H,4-5H2,1-3H3,(H,14,18) |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-(3-acetil-4-hidroxifenil)-1,1-dietilurea |
| Mostrar más |