Learn More
Clorhidrato de celiprolol EP Impureza F, Mikromol™
Código de producto. 30049479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049479 25 mg 25 miligramos
30052602 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049479 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0128.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de celiprolol EP Impureza F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea
CAS 79881-89-3
Nombres de analitos o componentes 3-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Celiprolol Hydrochloride Imp. F (EP), Celiprolol Imp. F (EP), 3-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea, Celiprolol Hydrochloride Impurity F, Celiprolol Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O3/c1-4-15(5-2)13(18)14-10-6-7-12(17)11(8-10)9(3)16/h6-8,17H,4-5H2,1-3H3,(H,14,18)
SMILES CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC 3-(3-acetil-4-hidroxifenil)-1,1-dietilurea
Peso molecular (g/mol) 250.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1317 g/mol