Learn More
Celiprolol EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Celiprolol EP Impureza C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-(1,1-dimethylethyl)urea |
| CAS | 57471-01-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-(1,1-dimethylethyl)urea |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H33 N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Celiprolol Hydrochloride Imp. C (EP), Celiprolol Imp. C (EP), 1-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-(1,1-dimethylethyl)urea, Celiprolol Hydrochloride Impurity C, Celiprolol Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H33N3O4/c1-13(24)16-10-14(22-18(26)23-20(5,6)7)8-9-17(16)27-12-15(25)11-21-19(2,3)4/h8-10,15,21,25H,11-12H2,1-7H3,(H2,22,23,26) |
| SMILES | CC(=O)c1cc(NC(=O)NC(C)(C)C)ccc1OCC(O)CNC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-[3-acetil-4-[3-(terc-butilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]-3-terc-butilurea |
| Mostrar más |