Learn More
Clorhidrato de celiprolol-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Celiprolol-d9 Hydrochloride |
| CAS | 1215535-20-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20H25D9ClN3O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N'-[3-Acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl-d9)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethylurea Hydrochloride, Celectol-d9, Corliprol-d9, NSC 324509-d9, REV 5320A-d9, ST 1396-d9, Selecor-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H/i4D3,5D3,6D3; |
| SMILES | CCN(CC)C(NC1=CC(C(C)=O)=C(OCC(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | 3-[3-acetil-4-[3-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]amino]-2-hidroxipropoxi]fenil]-1,1-dietilurea;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 425.01 |
| Mostrar más |