Learn More
Celgosivir, TRC
Código de producto. 30359172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359172 100 mg 100 miligramos
30349020 25 mg 25 miligramos
30357741 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC256505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121104-96-9
Fórmula molecular C12H21NO5
Peso molecular (g/mol) 259.3
Sinónimo MDL 28574, 6-Butyryl castanospermine, Castanospermine 6-butyrate
Nombre IUPAC [(1S,6S,7S,8R,8aR)-1,7,8-trihidroxi-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidroindolizina-6-il] butanoato
SMILES O=C(OCC(OC(NC1=CC=CC=C1)=O)CN2CCCCC2)NC3=CC=CC=C3.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Celgosivir
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO5/c1-2-3-9(15)18-8-6-13-5-4-7(14)10(13)12(17)11(8)16/h7-8,10-12,14,16-17H,2-6H2,1H3/t7-,8-,10+,11+,12+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.142